Läs mer
Neophytadiene (80%) (1mg/mL in Chloroform), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neophytadiene |
| CAS | 504-96-1 |
| Molekylformel | C20 H38 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 7,11,15-Trimethyl-3-methylene-1-hexadecene, 2-(4,8,12-Trimethyltridecyl)-1,3-butadiene, 2-(4,8,12-Trimethyltridecyl)buta-1,3-diene, 3-Methylene-7,11,15-trimethylhexadec-1-ene |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38/c1-7-18(4)12-9-14-20(6)16-10-15-19(5)13-8-11-17(2)3/h7,17,19-20H,1,4,8-16H2,2-3,5-6H3 |
| LEDER | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(=C)C=C |
| IUPAC-namn | 7,11,15-trimethyl-3-methylidenehexadec-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.52 |
| Formel vikt | 278.2974 |
| Visa mer |