Läs mer
SHOWA™ Neoprenbelagda värmebeständiga handskar - 14 tum.
Beskrivning
- Värmebeständiga handskar designade för att tåla temperaturer upp till 500 °F (260 °C)
- Texturerad neopren ytbeläggning förbättrar taktil känslighet
- Ogenomträngliga handskar håller händerna skyddade i fuktiga eller feta miljöer
- Lätt att ta på och av i nödsituationer
- Maskintvättbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR 170-199 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420: 2003 + A1 2009 |
| Konstruktion | Klippt och sytt |
| Beläggningsmaterial | Neopren |
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Storlek | Intermediär |
| Temperatur (engelska) Max. | 500 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 260 °C |
| För användning med (applikation) | Bilunderhåll, bagerier, gjutning, teknik, mekanik och metallstämpling |
| Visa mer |