Läs mer
SHOWA™ Neoprenbelagda värmebeständiga handskar - 14 tum.
Produktkod. 17827990
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17827990 Betydande
17807990 Liten
17817990 Intermediär
17837990 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17827990 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 881409L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00 SEK
    2217.89 SEK / 12 par
    Save 542.11 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Texturerad neoprenbeläggning förbättrar den taktila fingerfärdigheten för att skydda händerna när du arbetar i fuktiga eller feta miljöer. Handskar är designade för att tåla temperaturer upp till °500 F (°260 C), även efter flera tvättar.
  • Värmebeständiga handskar designade för att tåla temperaturer upp till 500 °F (260 °C)
  • Texturerad neopren ytbeläggning förbättrar taktil känslighet
  • Ogenomträngliga handskar håller händerna skyddade i fuktiga eller feta miljöer
  • Lätt att ta på och av i nödsituationer
  • Maskintvättbar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR 170-199
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420: 2003 + A1 2009
Konstruktion Klippt och sytt
Beläggningsmaterial Neopren
Färg Svart
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Storlek Betydande
Temperatur (engelska) Max. 500 °F
Temperatur (metrisk) Max 260 °C
För användning med (applikation) Bilunderhåll, bagerier, gjutning, teknik, mekanik och metallstämpling
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomull/polyesterblandning
Serie 8814
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35.5 cm