Läs mer
SHOWA™ Neoprenbelagda värmebeständiga handskar - 14 tum.
Beschreibung
- Värmebeständiga handskar designade för att tåla temperaturer upp till 500 °F (260 °C)
- Texturerad neopren ytbeläggning förbättrar taktil känslighet
- Ogenomträngliga handskar håller händerna skyddade i fuktiga eller feta miljöer
- Lätt att ta på och av i nödsituationer
- Maskintvättbar
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR 170-199 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420: 2003 + A1 2009 |
| Konstruktion | Klippt och sytt |
| Beläggningsmaterial | Neopren |
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Storlek | Liten |
| Temperatur (engelska) Max. | 500 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 260 °C |
| För användning med (applikation) | Bilunderhåll, bagerier, gjutning, teknik, mekanik och metallstämpling |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?