Läs mer
Euro Protection™ Kemikaliebeständiga handskar i neopren
Produktkod. 12018265
Change view
Storlek:
Betydande, 9
Liten, 7
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
12018265 Betydande, 9
12098255 Liten, 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12018265 Leverantör Euro Protection™ Leverantörsnummer 5309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.31 SEK
    273.13 SEK / 10 par
    Save 297.18 SEK
    52% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 08-12-2026
Bära Euro Protection™ Neoprenhandskar Neopren så att händerna kan vara säkra från ett brett utbud av oljor, syror, kaustik och lösningsmedel. Syntetgummi av neopren är mindre motståndskraftig mot hakar, punkteringar, skavsår och skärsår än nitril eller naturgummi.
  • Svart
  • Flockfodrad bomull
  • Greppmönster
Specifications
Färg Svart
Exteriör finish Greppmönster
Material Polykloropren, Gummi
Produkttyp Neoprenhandskar
Storlek Betydande, 9
Tjocklek (metrisk) 0.7 mm
Liner material Bomull
Foder Flockfodrad
Kvantitet 10 förpackning
Längd (metrisk) 310 mm