Läs mer
Euro Protection™ Kemikaliebeständiga handskar i neopren
Beskrivning
- Svart
- Flockfodrad bomull
- Greppmönster
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | Greppmönster |
| Material | Polykloropren, Gummi |
| Produkttyp | Neoprenhandskar |
| Storlek | Liten, 7 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.7 mm |
| Liner material | Bomull |
| Foder | Flockfodrad |
| Kvantitet | 10 förpackning |
| Längd (metrisk) | 310 mm |