Beskrivning
- Neoprenhandskar
- Ett stycke, sömlös, 0,015 gauge
- Med O-ringar
- För användning med Labconco Protector™ Handskboxar, Precise™ Handskfack och XPert™ Väg lådor.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Neopren |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | 8.5 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förpackningstyp | 1 par |