Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Neoprene Gloves
Handla allt SP Scienceware Produkter
Storlek:
Small
X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Use for glove boxes with 8 in. glove ports
- Requires clamping rings to hold gloves in place
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sleeved Gloves |
| Färg | Black |
| Material | Bonded Neoprene |
| Produkttyp | Gloves |
| Storlek | Small |
| För användning med (utrustning) | Glove Boxes with 8 in. Ports |
| Kvantitet | 2 Pack |