Läs mer
Fisherbrand™ Neopren Normal Väggslang
Produktkod. 11805502 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
10 m
Förpackningsstorlek:
10m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) unitSize
11805502 10 m 10m
11815502 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11805502
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i flödesledningar för vätskor och gaser i en mängd olika applikationer.
  • Beständig mot värme, ozon, petroleumoljor och kolvätelösningsmedel
  • Temperaturområde: -30 °C till 100 °C
Specifikationer
Material Neopren
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 3.25 mm
Färg Grå