Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 28 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Färg | Grå |
| Diameter (metrisk) Botten | 21 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 24,5 mm |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Solid propp |
| Stopparnummer | 21 |