Specifications
| Höjd (metrisk) | 42 mm |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Färg | Grå |
| Diameter (metrisk) Botten | 41 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 47 mm |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Solid propp |
| Stopparnummer | 41 |