Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Färg | Grå |
| Diameter (metrisk) Botten | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 10,5 mm |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Solid propp |
| Stopparnummer | 8 |