Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 38,5 mm |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Färg | Grå |
| Diameter (metrisk) Botten | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 40,5 mm |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Solid propp |
| Stopparnummer | 35 |