Läs mer
Fisherbrand™ Fasta neoprenproppar
Produktkod. 11587103 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
5 mm
8 mm
15 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
Diameter (metrisk) Topp:
7 mm
10,5 mm
18 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
40,5 mm
42,5 mm
47 mm
51 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5 mm
42 mm
Stopparnummer:
5
8
15
21
23
29
31
35
37
41
45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten Diameter (metrisk) Topp Höjd (metrisk) Stopparnummer unitSize
11587103 37 mm 42,5 mm 38,5 mm 37 Paket med 5
11577093 15 mm 18 mm 24 mm 15 Paket med 20
11557103 31 mm 36 mm 35 mm 31 Paket med 5
11577103 35 mm 40,5 mm 38,5 mm 35 Paket med 5
11507113 41 mm 47 mm 42 mm 41 Paket med 2
11597083 5 mm 7 mm 16 mm 5 Paket med 20
11527113 45 mm 51 mm 42 mm 45 Paket med 2
11527093 8 mm 10,5 mm 20 mm 8 Paket med 20
11507103 21 mm 24,5 mm 28 mm 21 Paket med 10
11517103 23 mm 26,5 mm 28 mm 23 Paket med 10
11547103 29 mm 33 mm 32 mm 29 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11587103
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder motstånd mot värme, ozon och petroleumbaserade oljor.
  • Bättre motståndskraft mot värme, ozon och petroleumbaserade oljor än rött gummi
  • Mindre lämplig för lågtemperaturbruk
  • Drifttemperaturområde -30 C °till 100 °C
Specifikationer
Höjd (metrisk) 38,5 mm
Kvantitet 5/Pk.
Färg Grå
Diameter (metrisk) Botten 37 mm
Diameter (metrisk) Topp 42,5 mm
Material Neopren
Produkttyp Solid propp
Stopparnummer 37