Läs mer
Fisherbrand™ Fasta neoprenproppar
Produktkod. p-8011945 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
5 mm
8 mm
15 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
Diameter (metrisk) Topp:
7 mm
10,5 mm
18 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
40,5 mm
42,5 mm
47 mm
51 mm
Höjd (metrisk):
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5 mm
42 mm
Stopparnummer:
5
8
15
21
23
29
31
35
37
41
45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Produktkod. 11587103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder motstånd mot värme, ozon och petroleumbaserade oljor.
  • Bättre motståndskraft mot värme, ozon och petroleumbaserade oljor än rött gummi
  • Mindre lämplig för lågtemperaturbruk
  • Drifttemperaturområde -30 C °till 100 °C
Specifikationer
Höjd (metrisk) 38,5 mm
Kvantitet 5/Pk.
Färg Grå
Diameter (metrisk) Botten 37 mm
Diameter (metrisk) Topp 42,5 mm
Material Neopren
Produkttyp Solid propp
Stopparnummer 37