Läs mer
Neopterin, MedChemExpress
Produktkod. 16400489
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16400489 10 mg
1 options
Produktkod. 16400489 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW040055
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Neopterin (D-(+)-Neopterin), a catabolic product of guanosine triphosphate (GTM), serves as a marker of cellular immune system activation.
Neopterin (D-(+)-Neopterin), a catabolic product of guanosine triphosphate (GTM), serves as a marker of cellular immune system activation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neopterin
CAS 2009-64-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11N5O4
Kvantitet 10 mg
Synonym D-(+)-Neopterin D-erythro-Neopterin
Löslighetsinformation DMSO : 6.25 mg/mL (24.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C2C(N=CC([C@H](O)[C@H](O)CO)=N2)=NC(N)=N1
Molekylvikt (g/mol) 253.21
Formel vikt 253.21
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation