Läs mer
Neoseptin 3, MedChemExpress
Produktkod. 16490439
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490439 10 mg
16414106 25 mg
16402648 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16490439 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00435
MedChemExpress Neoseptin 3 is a Toll-like receptor 4/myeloid differentiation factor 2 (mTLR4/MD-2) agonist with an EC50 of 18.5 μM.
Neoseptin 3 is a Toll-like receptor 4/myeloid differentiation factor 2 (mTLR4/MD-2) agonist with an EC50 of 18.5 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neoseptin 3
CAS 1622863-21-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H34N2O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.71 mM)
LEDER CC(C)(C)OC([C@H](CCC1=CC=CC=C1)NC(C2=CC(CCC3=CC=C(O)C=C3)=C(N)C=C2)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 474.59
Formel vikt 474.59
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease