Läs mer
Neospiramycin I 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323252
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323252 1 ml
1 options
Produktkod. 30323252 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15500940AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neo Spiramycin I
CAS 70253-62-2
Analyt- eller komponentnamn Neo Spiramycin I
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C36 H62 N2 O11
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C36H62N2O11/c1-21-19-25(17-18-39)34(49-36-33(43)31(38(7)8)32(42)24(4)47-36)35(44-9)27(40)20-29(41)45-22(2)13-11-10-12-14-28(21)48-30-16-15-26(37(5)6)23(3)46-30/h10-12,14,18,21-28,30-36,40,42-43H,13,15-17,19-20H2,1-9H3/b11-10+,14-12+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+/m1/s1
LEDER CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C
IUPAC-namn 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-(dimetylamino)-3,5-dihydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-10-[(2S,5S,6R)-5-(dimetylamino)-6-metyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-metoxi-9,16-dimetyl-2-oxo-1-oxacyklohexadeka-11,13-dien-7-yl]acetaldehyd
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 698.88
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 698,4354 g/mol