Läs mer
Neostigminbromid, LoGiCal
Produktkod. 30460830
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460830 10 mg
1 options
Produktkod. 30460830 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1568.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Analyt- eller komponentnamn Neostigmine Bromide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H19 N2 O2 . Br
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, dimethylcarbamate, Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, dimethylcarbamate, Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, Neostigmine bromide, Carbamic acid, dimethyl-, ester with (m-hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium bromide, Eustigmin bromide, Kirkstigmine bromide, Neoeserine bromide, Neoesserin, Philostigmin bromide, Prostigmin bromide, Prostigmine bromide, Stigmanol bromide, Stigmosan bromide, Syntostigmin (tablet), Syntostigmin bromide, Vagostigmine bromide
InChI formel InChI=1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
IUPAC-namn [3-(dimetylkarbamoyloxi)fenyl]-trimetylazanium; Bromid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 303.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 302,063 g/mol