Läs mer
Neostigmine Bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16468296
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16468296 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16468296 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0423
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Neostigmine Bromide is a cholinesterase inhibitor used in the treatment of myasthenia gravis.
Neostigmine Bromide is a cholinesterase inhibitor used in the treatment of myasthenia gravis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H19BrN2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Eustigmin bromide Neoserine bromide
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (329.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (329.82 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[N+](C)(C)C1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 303.2
Formel vikt 303.2
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation