Läs mer
Neostigminbromid, Mikromol™
Beskrivning
Neostigminbromid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neostigmine Bromide |
| CAS | 114-80-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Neostigmine Bromide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H19 N2 O2 . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, dimethylcarbamate, Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, dimethylcarbamate, Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, Neostigmine bromide, Carbamic acid, dimethyl-, ester with (m-hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium bromide, Eustigmin bromide, Kirkstigmine bromide, Neoeserine bromide, Neoesserin, Philostigmin bromide, Prostigmin bromide, Prostigmine bromide, Stigmanol bromide, Stigmosan bromide, Syntostigmin (tablet), Syntostigmin bromide, Vagostigmine bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | [3-(dimetylkarbamoyloxi)fenyl]-trimetylazanium; Bromid |
| Visa mer |