Läs mer
Neostigminbromid
Beskrivning
En reversibel acetylkolinesterashämmare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neostigmine bromide |
| Smältpunkt | 175 °C till 177 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,6464 |
| Formel vikt | 303.2 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning