Läs mer
Neostigminbromid, TRC
Produktkod. 30477101
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30477101 25 mg
1 options
Produktkod. 30477101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN39001025MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Molekylformel C12 H19 N2 O2 . Br
Kvantitet 25 mg
Synonym Benzenaminium','3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','bromide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide','dimethylcarbamate, Ammonium','(m-hydroxyphenyl)trimethyl-','bromide','dimethylcarbamate, Benzenaminium','3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','bromide, Neostigmine bromide, Carbamic acid','dimethyl-','ester with (m-hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium bromide, Eustigmin bromide, Kirkstigmine bromide, Neoeserine bromide, Neoesserin, Philostigmin bromide, Prostigmin bromide, Prostigmine bromide, Stigmanol bromide, Stigmosan bromide, Syntostigmin (tablet), Syntostigmin bromide, Vagostigmine bromide
InChI formel InChI=1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
IUPAC-namn [3-(dimetylkarbamoyloxi)fenyl]-trimetylazanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 303.2
Formel vikt 302.063