Läs mer
Neostigminbromid, TRC
Product Code. 30476831
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
30476831 5 g
1 options
Product Code. 30476831 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN3900105G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Molekylformel C12 H19 N2 O2 . Br
Kvantitet 5 g
Synonym Benzenaminium','3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','bromide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide','dimethylcarbamate, Ammonium','(m-hydroxyphenyl)trimethyl-','bromide','dimethylcarbamate, Benzenaminium','3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','bromide, Neostigmine bromide, Carbamic acid','dimethyl-','ester with (m-hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium bromide, Eustigmin bromide, Kirkstigmine bromide, Neoeserine bromide, Neoesserin, Philostigmin bromide, Prostigmin bromide, Prostigmine bromide, Stigmanol bromide, Stigmosan bromide, Syntostigmin (tablet), Syntostigmin bromide, Vagostigmine bromide
InChI formel InChI=1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
IUPAC-namn [3-(dimetylkarbamoyloxi)fenyl]-trimetylazanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 303.2
Formel vikt 302.063