Läs mer
Neostigmine methyl sulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16418686
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418686 100 mg
1 options
Produktkod. 16418686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1206
MedChemExpress Neostigmine methyl sulfate is a reversible inhibitor of acetylcholinesterase, can not cross the blood-brain barrier.
Neostigmine methyl sulfate is a reversible inhibitor of acetylcholinesterase, can not cross the blood-brain barrier.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neostigmine methyl sulfate
CAS 51-60-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H22N2O6S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (299.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.05 mM)
LEDER C[N+](C)(C)C1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.O=S(OC)([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 334.39
Formel vikt 334.39
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation