Läs mer
Neostigmine Metilsulfate, LoGiCal
Produktkod. 30459885
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459885 10 mg
1 options
Produktkod. 30459885 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0857.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neostigmine Methyl Sulfate
CAS 51-60-5
Analyt- eller komponentnamn Neostigmine Methyl Sulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H19 N2 O2 . C H3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Neostigmine metilsulfate, 3-[(Dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium methyl sulfate
InChI formel InChI=1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Lösningstyp Neat
LEDER COS(=O)(=O)[O-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
IUPAC-namn [3-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl]-trimethylazanium;methyl sulfate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 334.39
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 334.1199 g/mol