missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Neotame 1000 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30315874
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315874 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315874 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15501000WA1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Neotame
CAS 165450-17-9
Analyt- eller komponentnamn Neotame
Frakt skick +4°C
Molekylformel C20 H30 N2 O5
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym L-Phenylalanine, N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl-, 2-methyl ester, L-Phenylalanine, N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-, 1-methyl ester, E 961, L,L-Neotame, Mirasee, Mirasee 200, Neotame
InChI formel InChI=1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NCCC(C)(C)C
IUPAC-namn (3S)-3-(3,3-dimethylbutylamino)-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 378.46
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 378.2155 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.