Läs mer
Neotame, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neotame |
| CAS | 165450-17-9 |
| Molekylformel | C20 H30 N2 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | L-Phenylalanine','N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl-','2-methyl ester, L-Phenylalanine','N-[N-(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-','1-methyl ester, E 961, L,L-Neotame, Mirasee, Mirasee 200, Neotame |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NCCC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (3S)-3-(3,3-dimethylbutylamino)-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.46 |
| Formel vikt | 378.2155 |