Läs mer
Ansell™ NeoTouch™ 25-101-serien ljusgröna neoprenhandskar
Produktkod. 11761573 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11761573 8 Paket med 100
11781573 10 Paket med 100
11771573 9 Paket med 100
11722125 7 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11761573 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 25101080
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Med en latexfri formulering, NeoTouch™ handskar är lämpliga för att förebygga typ I-allergier. Eftersom de är puderfria, begränsar de också risken för dermatit för bäraren. De ger utmärkt motståndskraft mot syror, baser och alkoholer.
  • Innerbeläggning av polyuretan för enkel påtagning
  • Texturerade fingertoppar ger ett säkert grepp
  • Pärlmanschett för säkert grepp
  • Grön färg
  • Mycket resistent mot syror, baser och alkoholer
  • God kemisk stänkbeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Färg Klart
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Neopren
Produkttyp Neoprenhandskar
Storlek 8
Tjocklek (engelska) 0,0051 tum
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Liner material Polymer
Kvantitet 100 par
Motståndskraftig mot Syror, baser och alkoholer
Serie 25-101
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 250 mm