Beskrivning
- Innerbeläggning av polyuretan för enkel påtagning
- Texturerade fingertoppar ger ett säkert grepp
- Pärlmanschett för säkert grepp
- Grön färg
- Mycket resistent mot syror, baser och alkoholer
- God kemisk stänkbeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Klart |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Latexfri | Ja |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Neoprenhandskar |
| Storlek | 9 |
| Tjocklek (engelska) | 0,0051 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 0.13 mm |
| Handske manschettstil | Pärlstav/rullad |
| Visa mer |