Läs mer
Ansell™ NeoTouch™ 25-101-serien ljusgröna neoprenhandskar
Produktkod. p-8005318 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11781573
Brand: Ansell™ 25101100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en latexfri formulering, NeoTouch™ handskar är lämpliga för att förebygga typ I-allergier. Eftersom de är puderfria, begränsar de också risken för dermatit för bäraren. De ger utmärkt motståndskraft mot syror, baser och alkoholer.
  • Innerbeläggning av polyuretan för enkel påtagning
  • Texturerade fingertoppar ger ett säkert grepp
  • Pärlmanschett för säkert grepp
  • Grön färg
  • Mycket resistent mot syror, baser och alkoholer
  • God kemisk stänkbeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industrial
Färg Klart
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Yes
Material Neopren
Produkttyp Handskar
Storlek 10
Tjocklek (engelska) 0.0051 in.
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Liner material Polymer
Kvantitet 100 par
Motståndskraftig mot Syror, baser och alkoholer
Serie 25-101
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 250 mm