Läs mer
Ansell Edmont™ Scorpio™ 09-430 Kemikaliehandskar av neopren
Handla allt Ansell Produkter
:
Storlek 10
Beskrivning
I miljöer där mekaniska risker kombineras med kemikalieexponering ger den robusta 09-430-serien av neoprenhandskar ett optimalt försvar för hela armen.
- Kemikalie- och vätskeskyddshandskar
- Toppkvalitets neoprenbeläggning
- Liner i bomullsjersey
- Skyddar mot många olika oljor, syror, kaustik, alkoholer och många lösningsmedel
- God motståndskraft mot alla mekaniska faror
- Speciellt Hi-Lo isolerad handskealternativ med quiltat bomullsfoder, för användning i både varma och kalla temperaturer
- Tillåter intermittent hantering i heta vätskor upp till 180 °C och hantering i kalla temperaturer ner till -25 °C
- Förbättrar fingerfärdigheten och minskar handtrötthet
- Certifierad FDA21 CFR 177-2600
Applikationer :
- Extrudering, bockning och stansning av former
- Tillverkning av metalldelar, glasskivor
- Gjuteriverksamhet
- Hantering av material med vassa eller grova kanter
- Bearbetning av ark, spolar, rör
- Oväntade läckage spill eller andra utsläpp
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 , EN 388:2006 och EN 374:2003 : 3121, ANSI , FDA 21 CFR 177.2600 |
| Klassificering | Standard KATEGORI III |
| Beläggningsmaterial | Neoprene |
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Specifik |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Latexfri | Ja |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Nedsänkningshandskar |
| Visa mer |