Läs mer
Ansell Edmont™ Neox™ 09-924 Series Black Neoprene Immersion Handskar
Handla allt Ansell Produkter
:
Storlek 10
Beskrivning
- Toppkvalitets neoprenbeläggning.
- God motståndskraft mot alla mekaniska faror.
- Bekväm anatomisk handskform som följer handens konturer i vila.
- Förbättrar fingerfärdigheten och minskar handtrötthet.
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Neopren |
| Certifikat och efterlevnad | Standard KATEGORI III, EN 374, EN 388 : 3121, ANSI , FDA 21 CFR 177.2600 |
| Manschettmaterial | Neopren |
| Beläggningsmaterial | Neopren |
| Färg | Black |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Latexfri | Yes |
| Material | Neoprene |
| Visa mer |