Läs mer
Nepafenac, MedChemExpress
Produktkod. 16407256
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16407256 100 mg
1 options
Produktkod. 16407256 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17357
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Nepafenac(AHR 9434; AL 6515; Nevanac) is a selective COX-2 inhibitor; is prodrug of Amfenac.
Nepafenac(AHR 9434
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepafenac
CAS 78281-72-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14N2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym AHR 9434 AL 6515
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (393.27 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)CC1=CC=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C1N
Molekylvikt (g/mol) 254.28
Formel vikt 254.28
Procent renhet 99.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation