Läs mer
Nepafenac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nepafenac |
| CAS | 78281-72-8 |
| Molekylformel | C15 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzeneacetamide','2-amino-3-benzoyl-, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetamide, AHR 9434, AL 6515, Nepafenac, Nevanac |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O2/c16-13(18)9-11-7-4-8-12(14(11)17)15(19)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9,17H2,(H2,16,18) |
| LEDER | NC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N |
| IUPAC-namn | 2-(2-amino-3-benzoylfenyl)acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vikt | 254.1055 |