Läs mer
R&D Systems™ Nephronophthisis 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop All Bio Techne ProductsSpecifications
Specifications
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Forskningskategori | Cell Biology, Signal Transduction |
| Mål | Nephronophthisis |
| Synonym | FLJ97602, JBTS4NPH1Juvenile nephronophthisis 1 protein, nephrocystin 1, nephrocystin-1, nephronophthisis 1 (juvenile), SLSN1 |
| Gensymbol | NPHP1 |