Läs mer
NEpsilon-(1-Carboxyethyl)-L-lysine(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nepsilon-(1-Carboxyethyl)-L-lysine(Mixture of Diastereomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 218.1267 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |