missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NEpsilon-(1-Carboxymethyl)-L-lysine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neta-(1-Carboxymethyl)-L-lysine-d4 |
| CAS | 936233-18-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H12D4N2O4 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 2-Amino-6-(carboxymethylamino)hexanoic Acid-d4, N6-(Carboxymethyl)lysine-d4, N6-(Carboxymethyl)-L-lysine-d4, CML-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4/c9-6(8(13)14)3-1-2-4-10-5-7(11)12/h6,10H,1-5,9H2,(H,11,12)(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D2,2D2 |
| LEDER | N[C@H](C(O)=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])CNCC(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-6-(carboxymethylamino)-4,4,5,5-tetradeuteriohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.25 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Spot an opportunity for improvement?