missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NEpsilon-(1-Carboxymethyl)-L-lysine-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Neta-(1-Carboxymethyl)-L-lysine-d4 |
| CAS | 936233-18-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H12D4N2O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-6-(carboxymethylamino)hexanoic Acid-d4, N6-(Carboxymethyl)lysine-d4, N6-(Carboxymethyl)-L-lysine-d4, CML-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4/c9-6(8(13)14)3-1-2-4-10-5-7(11)12/h6,10H,1-5,9H2,(H,11,12)(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D2,2D2 |
| LEDER | N[C@H](C(O)=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])CNCC(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-6-(carboxymethylamino)-4,4,5,5-tetradeuteriohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.25 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?