Läs mer
NEpsilon-(1-Carboxymethyl)-L-lysine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ne-(1-Carboxymethyl)-L-lysine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4/c9-6(8(13)14)3-1-2-4-10-5-7(11)12/h6,10H,1-5,9H2,(H,11,12)(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 204.111 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |