Läs mer
Nepsilon-2,4-Dinitrophenyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine, 98%
Produktkod. 15479508
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479508 5 g 5g
15489508 250 mg 250mg
15469508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15479508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63050.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148083-64-1 | C27H26N4O8 | 534.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148083-64-1
Molekylformel C27H26N4O8
Molekylvikt (g/mol) 534.53
MDL-nummer MFCD00273454
InChI-nyckel OENCMORJQAUAAJ-FQKVKQEKNA-N
Synonym fmoc-lys dnp-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-2,4-dinitrophenyl amino hexanoic acid, fmoc-l-lys dnp-oh, n-fmoc-n'-2,4-dinitrophenyl-l-lysine, fmoc-lys dnp, 2s-6-2,4-dinitrophenyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-epsilon-2,4-dinitrophenyl-l-lysine
PubChem CID 44593781
IUPAC-namn 6-[(2,4-dinitrofenyl)amino]-2-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)hexansyra
LEDER OC(=O)[C@H](CCCCNC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-2,4-Dinitrophenyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 534.52
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.