Läs mer
Nepsilon-4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine, 95%
Produktkod. 15438176
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438176 250 mg 250mg
15428176 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63214.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146998-27-8 | C36H37N5O5 | 619.72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146998-27-8
Molekylformel C36H37N5O5
Molekylvikt (g/mol) 619.72
MDL-nummer MFCD00467694
InChI-nyckel FPOPWTDBGMLRNG-YGFIFORBNA-N
Synonym fmoc-lys dabcyl-oh, fmoc-lys dadcyl-oh, s,e-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzamido hexanoic acid, ambotzfaa1498, fmoc-l-lys dabcyl-oh, n, a-fmoc-n, a-dabcyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-dabcyl-l-lysine, na-fmoc-ne-dimethylaminophenyldiazobenzoyl-l-lysine, a-4-4-dimethylamino phenylazo benzoyl-n, a-fmoc-l-lysine
PubChem CID 2756070
IUPAC-namn (2S)-6-[[4-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoyl]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)hexansyra
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Färg Rött
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 619.71
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.