Läs mer
Nepsilon-Acetyl-L-lysine, MedChemExpress
Produktkod. 16425586
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16425586 100 mg
1 options
Produktkod. 16425586 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113426
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Nepsilon-Acetyl-L-lysine is a derivative of the amino acid lysine.
Nepsilon-Acetyl-L-lysine is a derivative of the amino acid lysine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-Acetyl-L-lysine
CAS 692-04-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H16N2O3
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (265.65 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER N[C@@H](CCCCNC(C)=O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 188.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 188.22
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid