Läs mer
Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Boc-L-lysine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15408878
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408878 250 mg 250mg
15488868 1 g 1g
15498868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15408878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62347.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6404-26-8
Molekylformel C13H24N2O5
Molekylvikt (g/mol) 288.34
MDL-nummer MFCD00057791
InChI-nyckel IOKOUUAPSRCSNT-UEQNJFAPNA-N
Synonym boc-lys ac-oh, n-boc-n'-acetyl-l-lysine, s-6-acetamido-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, boc-lys-ac-oh, n-boc-n-acetyl-l-lisine, boc-n-epsilon-acetyl-l-lysine, na-t-boc-n-epsilon-acetyl-l-lysine, 2s-6-acetylamino-2-tert-butoxycarbonylamino hexanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-acetamidohexanoic acid
PubChem CID 7016049
IUPAC-namn (2S)-6-acetamido-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
LEDER CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Boc-L-lysine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 288.34
Procent renhet 98%