Läs mer
Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Fmoc-L-lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488718
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488718 5 g 5g
15498718 250 mg 250mg
15478718 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62154.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 159766-56-0 | Molekylformel: C23H26N2O5 | Molekylvikt: 410,47 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 159766-56-0
Molekylformel C23H26N2O5
Molekylvikt (g/mol) 410.47
MDL-nummer MFCD00077409
InChI-nyckel HQLBYVWJOXITAM-RNZRUAGMNA-N
Synonym fmoc-lys ac-oh, fmoc-n'-acetyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-acetyl-l-lysine, l-lysine, n6-acetyl-n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-6-acetamido-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-lys ac, fmoc-lysine ac-oh, fmoc-l-lys ac-oh, ksc005q1n, fmoc-n-epsilon-acetyl-l-lysine
PubChem CID 7018846
IUPAC-namn (2S)-6-acetamido-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)hexansyra
LEDER CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 410.46
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.