Läs mer
Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-D-lysine, 95%
Produktkod. 15412839
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412839 5 g 5g
15402839 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66861.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 214750-75-1 | C25H28N2O6 | 452.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 214750-75-1
Molekylformel C25H28N2O6
Molekylvikt (g/mol) 452.51
MDL-nummer MFCD00798639
InChI-nyckel OJBNDXHENJDCBA-JOCHJYFZSA-N
Synonym fmoc-d-lys alloc-oh, fmoc-d-lys aloc-oh, n-fmoc-n'-allyloxycarbonyl-d-lysine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-allyloxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzfaa1329, n, a-alloc-n, a-fmoc-d-lysine, a-fmoc-n, a-alloc-d-lysine, fmoc-d-lys alloc-oh hplc, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-epsilon-allyl-oxycarbonyl-d-lysine, n∼2∼-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n∼6∼-prop-2-en-1-yl oxy carbonyl-d-lysine
PubChem CID 51340505
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-6-(prop-2-enoxikarbonylamino)hexansyra
LEDER OC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-D-lysine
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 452.51
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.