Läs mer
Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysine benzyl ester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15468466
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468466 1 g 1g
15478466 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63714.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6366-70-7
Molekylformel C21H27ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 406.91
MDL-nummer MFCD00038981
InChI-nyckel NWSFLBWTZZJOAF-FYZYNONXSA-N
Synonym h-lys z-obzl.hcl, n6-cbz-l-lysine benzyl ester hydrochloride, h-lys z-obzl hydrochloride, s-benzyl 2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, h-lys z-obzl hcl, h-lys z-obzl inverted exclamation mark currencyhcl, lys z-obzl.hcl, benzyl 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, s-benzyl 2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hcl, lys z-obzl hcl
PubChem CID 11750132
IUPAC-namn benzyl (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoate;hydrochloride
LEDER Cl.N[C@@H](CCCCNOC(=O)CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysine benzyl ester hydrochloride
Färg Vitt
Beilstein 3580519
Kvantitet 1 g
Formel vikt 406.9
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver