Läs mer
Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysine benzyl ester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysine benzyl ester hydrochloride |
| Färg | White |
| Beilstein | 3580519 |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 406.9 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Powder |