Läs mer
Nepsilon-bensyloxikarbonyl-Nalfa-Boc-L-lysin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15405898
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405898 2 g 2g
15415898 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59537.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2389-45-9 | C19H28N2O6 | 380.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2389-45-9
Molekylformel C19H28N2O6
Molekylvikt (g/mol) 380.44
MDL-nummer MFCD00065584
InChI-nyckel BDHUTRNYBGWPBL-GGYSOQFKNA-N
Synonym boc-lys z-oh, n-boc-n'-cbz-l-lysine, boc-lys cbz-oh, boc-l-lys z-oh, nalpha-boc-nepsilon-cbz-l-lysine, s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-alpha-boc-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine
PubChem CID 2724765
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine
Kvantitet 2 g
Beilstein 1917222
IUPAC-namn (2S)-6-{[(bensyloxi)karbonyl]amino}-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}hexansyra
Formel vikt 380.44
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.