Läs mer
Nepsilon-bensyloxikarbonyl-Nalfa-Boc-L-lysin-N-succinimidylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458326
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458326 5 g 5g
15448326 1 g 1g
15468326 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63470.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34404-36-9 | C23H31N3O8 | 477.51 g/mol
Nepsilon-bensyloxikarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysin N-succinimidylester är en reaktant involverad i cellmärkning och tumör-MRI som ett bimodalt lipidkontrastmedel, syntes av förbättrade peptidprodrugs 5-ALA för fotodynamisk terapi, Design av högaffinitetspeptidkonjugat för små peptider (1C-peptid-markörer) (1C) Beredning av humana tillväxthormonderivat innehållande PEG-grupper, Enantiodivergent asymmetrisk cyklisering och fastfassyntes av peptid-katjoniska steroidkonjugat för antibakteriell screening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34404-36-9
Molekylformel C23H31N3O8
Molekylvikt (g/mol) 477.51
MDL-nummer MFCD00037915
InChI-nyckel YWLICOCXPNQJPC-AGDOHHJYNA-N
Synonym boc-lys z-osu, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, boc-lys cbz-osu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, boc-lys z osu, boc-lys z-o su, boc-lys-z-osu, n,a-boc-n, a-z-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n,a-z-n, a-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, a-cbz-l-lysine n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 12686578
IUPAC-namn 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 6-{[(bensyloxi)karbonyl]amino}-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}hexanoat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester
Smältpunkt 108°C to 117°C
Färg Vitt
Beilstein 1559393
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 477.51
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.